Documentos Principais
W403622
Sigma-Aldrich
cis-4-Dodecenal
≥94%, stabilized, FG
Sinônimo(s):
(Z)-4-Dodecenal
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H22O
Número CAS:
Peso molecular:
182.30
Número FEMA:
4036
Código UNSPSC:
12164502
Número de Flavis:
05.220
NACRES:
NA.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Ensaio
≥94%
contém
synthetic α-tocopherol as stabilizer
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
citrus; waxy; fruity
cadeia de caracteres SMILES
O=CCCC=CCCCCCCC
InChI
1S/C12H22O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h8-9,12H,2-7,10-11H2,1H3
chave InChI
MMCDSVCBSAMNPL-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)