Documentos Principais
G006077
GC Analysis of Petitgrain Essential Oil on SUPELCOWAX 10, 50 °C Initial Oven Temp.
suitable for GC
About This Item
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
parâmetros de teste
column: SUPELCOWAX 10, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (24079)
oven: 50 °C (0 min), then 3 °C/min to 250 °C (10 min)
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 260 °C
carrier gas: helium, 25cm/ sec set at 110°C
injection: 0.1 μL 100:1 split
liner: 4 mm I.D. cup injector
sample: Petitgrain Oil, Paraguay, neat (W523607)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
coluna analítica
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)