Documentos Principais
W303704
Sigma-Aldrich
Styrax
FG
Sinônimo(s):
Gum storax, Styrax
Selecione um tamanho
W303704-SAMPLE-K
R$ 373,00
1 KG
R$ 1.234,00
5 KG
R$ 5.811,00
10 KG
R$ 9.791,00
R$ 373,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
W303704-SAMPLE-K
R$ 373,00
1 KG
R$ 1.234,00
5 KG
R$ 5.811,00
10 KG
R$ 9.791,00
About This Item
Número CAS:
Número FEMA:
3037
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
R$ 373,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
fonte biológica
Liquidambar spp.
Nível de qualidade
grau
FG
Halal
Kosher
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
origem
Honduras origin
índice de refração
n20/D 1.59 (lit.)
densidade
1.192 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
balsamic
Ações bioquímicas/fisiológicas
Taste at 15 ppm
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 28, 104-104 (2003)