Documentos Principais
W311936
Sigma-Aldrich
Ylang-ylang oil
extra, blend, FG
Selecione um tamanho
W311936-SAMPLE-K
R$ 375,00
1 KG
R$ 2.348,00
5 KG
R$ 9.529,00
R$ 375,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
W311936-SAMPLE-K
R$ 375,00
1 KG
R$ 2.348,00
5 KG
R$ 9.529,00
About This Item
Número CAS:
Número FEMA:
3119
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
R$ 375,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
fonte biológica
Cananga odorata
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 182.20
atividade óptica
[α]/D -12.0 to -17.5°
composição
contains IFRA restricted ylang-ylang oil
índice de refração
n20/D 1.503
densidade
0.963 g/mL at 25 °C
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
geraniol, eugenol, farnesol, Cananga odorata and ylang-ylang oil, linalyl acetate, isoeugenol, benzyl alcohol, linalool, β-caryophyllene (ox.), benzyl salicylate, benzyl benzoate
Organoléptico
floral
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)