Documentos
W376418
Sigma-Aldrich
Menthalactone
≥99%
Sinônimo(s):
mint lactone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H14O2
Número CAS:
Peso molecular:
166.22
Beilstein:
1343029
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
10.036
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
grau
Halal
Agency
meets purity specifications of JECFA
Ensaio
≥99%
atividade óptica
[α]20/D −35°, neat
índice de refração
n20/D 1.5 (lit.)
pb
87-89 °C/25 mmHg (lit.)
densidade
1.058 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
coconut; creamy; spearmint; sweet; tobacco
cadeia de caracteres SMILES
CC1CC=C2C(C)C(=O)OC2C1
InChI
1S/C10H14O2/c1-6-3-4-8-7(2)10(11)12-9(8)5-6/h4,6-7,9H,3,5H2,1-2H3
chave InChI
NOSVNHVKMHWUAI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Menthalactone occurs naturally in mint. It may be contributing to its analgesic activity.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Odor at 10%
Taste at 20 ppm
Outras notas
Natural occurrence: Peppermint and penny royal oil, Mentha arvensis.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
176.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
80 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Menthalactone, a new analgesic from Mentha cordifolia Opiz. leaves.
Villase?or IM & Sanchez AC.
Zeitschrift fur Naturforschung C, 64(11-12), 809-812 (2009)
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 48-48 (2005)