44542
γ-Nonalactone
analytical standard
Sinônimo(s):
γ-Nonanoic lactone, Coconut aldehyde
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
grau
analytical standard
Ensaio
≥98.5% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.446-1.450
n20/D 1.447 (lit.)
pb
121-122 °C/6 mmHg (lit.)
densidade
0.976 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCC1CCC(=O)O1
InChI
1S/C9H16O2/c1-2-3-4-5-8-6-7-9(10)11-8/h8H,2-7H2,1H3
chave InChI
OALYTRUKMRCXNH-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
258.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
126 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?