Documentos Principais
W272507
Sigma-Aldrich
Methyl trans-2-nonenoate
≥97%, FG
Sinônimo(s):
Methyl 2-nonenoate, Methyl (E)-2-nonenoate, melon nonenoate
Selecione um tamanho
W272507-SAMPLE-K
R$ 373,00
100 G
R$ 552,00
1 KG
R$ 1.764,00
R$ 373,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
W272507-SAMPLE-K
R$ 373,00
100 G
R$ 552,00
1 KG
R$ 1.764,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)5CH=CHCO2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
170.25
Número FEMA:
2725
Número CE:
Conselho da Europa nº:
2099
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.234
NACRES:
NA.21
R$ 373,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
descrição
Reg. Compliance: FDA 21 CFR 172.515
Ensaio
≥97%
índice de refração
n20/D 1.444 (lit.)
p.e.
115 °C/21 mmHg (lit.)
densidade
0.895 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
green; waxy; fruity; sweet
cadeia de caracteres SMILES
[H]\C(CCCCCC)=C(\[H])C(=O)OC
InChI
1S/C10H18O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12-2/h8-9H,3-7H2,1-2H3/b9-8+
chave InChI
ZWNPUELCBZVMDA-CMDGGOBGSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Methyl trans-2-nonenoate is one of the volatile compounds identified in mango wine.[1]
Pictogramas
Environment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
213.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
101 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Analysis of volatile compounds of mango wine.
Pino JA & Queris O.
Food Chemistry, 125(4), 1141-1146 (2011)
Gilles Brackman et al.
PloS one, 6(1), e16084-e16084 (2011-01-21)
Many bacteria, including Vibrio spp., regulate virulence gene expression in a cell-density dependent way through a communication process termed quorum sensing (QS). Hence, interfering with QS could be a valuable novel antipathogenic strategy. Cinnamaldehyde has previously been shown to inhibit