Documentos Principais
W366005
Sigma-Aldrich
9-Decenoic acid
≥95%, stabilized, FG
Sinônimo(s):
9-decylenic acid, Caproleic acid
Selecione um tamanho
W366005-SAMPLE-K
R$ 373,00
25 G
R$ 1.004,00
100 G
R$ 2.704,00
1 KG
R$ 20.115,00
R$ 373,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
W366005-SAMPLE-K
R$ 373,00
25 G
R$ 1.004,00
100 G
R$ 2.704,00
1 KG
R$ 20.115,00
About This Item
Fórmula linear:
H2C=CH(CH2)7CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
170.25
Número FEMA:
3660
Número CE:
Conselho da Europa nº:
10090
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
8.065
NACRES:
NA.21
R$ 373,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Halal
Kosher
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 110
Ensaio
≥95%
contém
<0.10% α-tocopherol, synthetic as stabilizer
composição
decenoic acid, ≥95% (mixture of isomers)
índice de refração
n20/D 1.447 (lit.)
p.e.
270 °C (lit.)
densidade
0.918 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
milk; fruity; waxy
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CCCCCCCC=C
InChI
1S/C10H18O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12/h2H,1,3-9H2,(H,11,12)
chave InChI
KHAVLLBUVKBTBG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8
C E Serna-Jiménez et al.
International journal of pharmaceutics, 492(1-2), 223-232 (2015-07-22)
The aim of this study was to develop and evaluate a transdermal delivery system of pizotifen malate. Pizotifen is frequently used in the preventive treatment of migraine, but is also indicated in eating disorders. In the course of the project