Documentos
O5209
Sigma-Aldrich
2-Octenoic acid
technical grade, 85%
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)4CH=CHCO2H
Número CAS:
Peso molecular:
142.20
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
grau
technical grade
descrição
predominantly trans
Ensaio
85%
índice de refração
n20/D 1.4588 (lit.)
pb
154 °C/22 mmHg (lit.)
pf
5-6 °C (lit.)
densidade
0.944 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C8H14O2/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h6-7H,2-5H2,1H3,(H,9,10)/b7-6+
chave InChI
CWMPPVPFLSZGCY-VOTSOKGWSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Crotonic acid 98%
Sigma-Aldrich
113018
Crotonic acid
Octanoic acid ≥99%
Sigma-Aldrich
C2875
Octanoic acid