124672
10-Undecenoic acid
98%
Sinônimo(s):
Undecylenic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
forma
solid
índice de refração
n20/D 1.449 (lit.)
pb
137 °C/2 mmHg (lit.)
pf
23-25 °C (lit.)
solubilidade
H2O: insoluble
alcohol: soluble
chloroform: soluble
diethyl ether: soluble
densidade
0.912 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CCCCCCCCC=C
InChI
1S/C11H20O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13/h2H,1,3-10H2,(H,12,13)
chave InChI
FRPZMMHWLSIFAZ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
300.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
149 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Os clientes também visualizaram
Artigos
Explore methods for molecular monolayers on silicon surfaces, their properties, and applications in molecular electronics and sensing.