Documentos Principais
670979
Sigma-Aldrich
Methyl 6-heptenoate
≥95% (GC)
Sinônimo(s):
6-Heptenoic acid methyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H14O2
Número CAS:
Peso molecular:
142.20
Beilstein:
1750178
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
≥95% (GC)
índice de refração
n20/D 1.426
densidade
0.909 g/mL at 25 °C
grupo funcional
allyl
ester
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)CCCCC=C
InChI
1S/C8H14O2/c1-3-4-5-6-7-8(9)10-2/h3H,1,4-7H2,2H3
chave InChI
RCMPWMPPJYBDKR-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
143.1 °F
Ponto de fulgor (°C)
61.7 °C
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8
Hexanal analytical standard
Supelco
18109
Hexanal
Hexanal 98%
Sigma-Aldrich
115606
Hexanal
Methyl formate anhydrous, 99%
Sigma-Aldrich
291056
Methyl formate
1-Butanol for molecular biology, ≥99%
Sigma-Aldrich
B7906
1-Butanol