Documentos Principais
W355518
Sigma-Aldrich
2-Isopropyl-4-methylthiazole
≥97%, FG
Sinônimo(s):
Peach thiazole, Tropical thiazole
Selecione um tamanho
W355518-SAMPLE-K
R$ 373,00
100 G
R$ 1.193,00
1 KG
R$ 8.352,00
5 KG
R$ 25.036,00
R$ 373,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
W355518-SAMPLE-K
R$ 373,00
100 G
R$ 1.193,00
1 KG
R$ 8.352,00
5 KG
R$ 25.036,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H11NS
Número CAS:
Peso molecular:
141.23
Número FEMA:
3555
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
15.026
NACRES:
NA.21
R$ 373,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Ensaio
≥97%
índice de refração
n20/D 1.5 (lit.)
p.e.
92 °C/50 mmHg (lit.)
densidade
1.001 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
green; nutty; fruity; earthy
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)c1nc(C)cs1
InChI
1S/C7H11NS/c1-5(2)7-8-6(3)4-9-7/h4-5H,1-3H3
chave InChI
OFLXNHNYPQPQKW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
2-Isopropyl-4-methylthiazole is a sulfur-containing heterocyclic flavor compound that is reported to occur in durian fruit[1] and fresh peach.[2]
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
136.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
58 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Study on Development of a Fresh Peach Flavor
Zhu GY, et al.
Advanced Materials Research, 781-784, 1570-1573 (2013)
Formation and aroma characteristics of heterocyclic compounds in foods.
Ho CT & Carlin JT.
ACS Symp. Ser., 388, 92?104-92?104 (1989)
Review of analytical methodologies for volatile nitrogen heterocycles in food.
Pandya RN & Peppard TL.
ACS Symp. Ser., 826, 114?131-114?131 (2002)
Sulfur-containing volatiles of durian fruits (Durio zibethinus Murr.).
Weenen H, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 44(10), 3291-3293 (1996)
Justyna Aszyk et al.
Analytica chimica acta, 1038, 67-78 (2018-10-04)
Currently, there is lack of standardized conditions for the collection and analysis of e-cigarette (EC) aerosol. Considering the urgent need for the development of these guidelines, a procedure for EC aerosol analysis was developed. A novel automatic e-cigarette aerosol generator