Documentos Principais
W313203
Sigma-Aldrich
2-Isobutyl-3-methoxypyrazine
≥99%, FG
Sinônimo(s):
2-methoxy-3-(2-methylpropyl)pyrazine, 2-methoxy-3-isobutylpyrazine
Selecione um tamanho
W313203-SAMPLE-K
R$ 595,00
100 G
R$ 2.902,00
500 G
R$ 10.695,00
1 KG
R$ 18.300,00
R$ 595,00
Previsão de entrega em28 de março de 2025
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
W313203-SAMPLE-K
R$ 595,00
100 G
R$ 2.902,00
500 G
R$ 10.695,00
1 KG
R$ 18.300,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H14N2O
Número CAS:
Peso molecular:
166.22
Número FEMA:
3132
Número CE:
Conselho da Europa nº:
11338
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
14.043
NACRES:
NA.21
Organoléptico:
green; vegetable; pepper
grau:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
fonte biológica:
synthetic
Agency:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
alérgeno alimentar:
no known allergens
R$ 595,00
Previsão de entrega em28 de março de 2025
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Ensaio
≥99%
índice de refração
n20/D 1.49 (lit.)
densidade
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
green; vegetable; pepper
cadeia de caracteres SMILES
COc1nccnc1CC(C)C
InChI
1S/C9H14N2O/c1-7(2)6-8-9(12-3)11-5-4-10-8/h4-5,7H,6H2,1-3H3
chave InChI
UXFSPRAGHGMRSQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
2-Isobutyl-3-methoxypyrazine is the main characteristic flavor/aroma constituent of bell peppers.[1] It is also found in fresh jalapeno peppers[1] and baked potato.[2]
Aplicação
  • RIFM Fragrance Ingredient Safety Assessment, 2-Isobutyl-3-methoxypyrazine, CAS Registry Number 24683-00-9.: This safety assessment reviews the toxicological data of 2-Isobutyl-3-methoxypyrazine, ensuring its safe use in fragrances (Api et al., 2024).
  • Source-Sink Manipulations Have Major Implications for Grapevine Berry and Wine Flavonoids and Aromas That Go Beyond the Changes in Berry Sugar Accumulation.: This article discusses the impact of 2-Isobutyl-3-methoxypyrazine on wine aroma, focusing on agricultural practices and their influence on grape quality (Martínez-Lüscher and Kurtural, 2023).
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
176.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
80 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Volatile flavour components of baked potato flesh. A comparison of eleven potato cultivars.
Duckham SC, et al.
Molecular Nutrition And Food Research, 45(5), 317-323 (2001)
Volatile components and pungency in fresh and processed Jalapeno peppers.
Huffman VL, et al.
Journal of Food Science, 43(6), 1809-1811 (1978)
Katja Suklje et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 60(37), 9454-9461 (2012-09-06)
Grape berries were classified according to diameter and total soluble solids (TSS) to study the effect of light and temperature on methoxypyrazines (MPs), glutathione (GSH), and hydroxycinnamates (HCAs) during the ripening of Sauvignon blanc. The light exposure of the fruiting
Philippus Alberts et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 57(20), 9347-9355 (2009-10-08)
An LC-MS/MS method for the trace-level determination of 3-alkyl-2-methoxypyrazines in Sauvignon blanc wines is described. 3-Isobutyl-2-methoxypyrazine (IBMP), 3-isopropyl-2-methoxypyrazine (IPMP) and 3-sec-butyl-2-methoxypyrazine (SBMP) were analyzed by reversed phase liquid chromatography coupled to atmospheric pressure chemical ionization, as electrospray ionization was found
Julie Roy et al.
Biophysical journal, 99(1), 218-226 (2010-07-27)
The mouse major urinary protein (MUP) has proved to be an intriguing test bed for detailed studies on protein-ligand recognition. NMR, calorimetric, and modeling investigations have revealed that the thermodynamics of ligand binding involve a complex interplay between competing enthalpic
Protocolos
Separation of 2-Isopropyl-3-methoxypyrazine 20 ppt; 2-Isobutyl-3-methoxypyrazine; 2-Methylisoborneol; (±)-Geosmin 10 ppt