Documentos Principais
M49704
Sigma-Aldrich
2-Methylhexane
99%
Sinônimo(s):
Isoheptane
Selecione um tamanho
5 G
R$ 1.607,00
25 G
R$ 5.736,00
R$ 1.607,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 1.607,00
25 G
R$ 5.736,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)3CH(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
100.20
Beilstein:
1696856
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.607,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
pressão de vapor
2.27 psi ( 37.7 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
536 °F
Lim. expl.
~7 %
índice de refração
n20/D 1.384 (lit.)
p.e.
90 °C (lit.)
pf
−118 °C (lit.)
densidade
0.679 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC(C)C
InChI
1S/C7H16/c1-4-5-6-7(2)3/h7H,4-6H2,1-3H3
chave InChI
GXDHCNNESPLIKD-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2-Methylhexane is mainly used as a model iso-alkane in studies relating to iso-alkane oxidation,[1] vapor-liquid phase equilibria of heptane isomers[2] and catalytic cracking.[3][4]
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
30.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-1 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8
Octane anhydrous, ≥99%
Sigma-Aldrich
296988
Octane
Methylcyclohexane analytical standard
Supelco
66294
Methylcyclohexane
2-Metilpentano analytical standard
Supelco
68310
2-Metilpentano
The influence of reaction temperature on the cracking mechanism of 2-methylhexane
Bamwenda GR, et al.
J. Catal., 148(2), 595-606 (1994)
2-Methylhexane cracking on Y zeolites: Catalytic cycles and reaction selectivity
Yaluris G, et al.
J. Catal., 165(2), 205-220 (1997)
Iso-alkane oxidation by aPseudomonas Part I.?Metabolism of 2-methylhexane
Thijsse GJE and Van der Linden AC
Antonie van Leeuwenhoek, 27(1), 171-179 (1961)
Intermolecular potentials for branched alkanes and the vapour-liquid phase equilibria of n-heptane, 2-methylhexane, and 3-ethylpentane
Ilja Siepmann BJ and Martin MG
Molecular Physics, 90(5), 687-694 (1997)
Yulia Kaluzhny et al.
Alternatives to laboratory animals : ATLA, 43(2), 101-127 (2015-05-23)
The 7th Amendment to the EU Cosmetics Directive and the EU REACH Regulation have reinforced the need for in vitro ocular test methods. Validated in vitro ocular toxicity tests that can predict the human response to chemicals, cosmetics and other