Documentos Principais
8.00105
Sigma-Aldrich
2,5-Hexanedione
for synthesis
Sinônimo(s):
2,5-Hexanedione, Acetonylacetone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H10O2
Número CAS:
Peso molecular:
114.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número do índice EC:
203-738-3
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
0.6 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
400 °C
potência
1600 mg/kg LD50, oral (Rat)
Lim. expl.
1.5 % (v/v)
pH
6.1 (20 °C, 10 g/L in H2O)
p.e.
85-87 °C/26.6 hPa
pf
-5.4 °C
temperatura de transição
flash point 79 °C
densidade
0.974 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(CCC(=O)C)C
InChI
1S/C6H10O2/c1-5(7)3-4-6(2)8/h3-4H2,1-2H3
chave InChI
OJVAMHKKJGICOG-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.971 - 0.973
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogramas
Exclamation markHealth hazard
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Nervous system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
174.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
79 °C