Documentos Principais
W335808
Sigma-Aldrich
2-Isopropyl-3-methoxypyrazine
99%, FG
Sinônimo(s):
Bean pyrazine
Selecione um tamanho
W335808-SAMPLE
R$ 401,00
100 G
R$ 2.709,00
500 G
R$ 10.514,00
R$ 401,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
W335808-SAMPLE
R$ 401,00
100 G
R$ 2.709,00
500 G
R$ 10.514,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H12N2O
Número CAS:
Peso molecular:
152.19
Número FEMA:
3358
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
14.057
NACRES:
NA.21
R$ 401,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
fonte biológica
synthetic
grau
FG
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 110
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.494 (lit.)
n20/D 1.495
densidade
0.996 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
green; nutty; earthy; pea
cadeia de caracteres SMILES
COc1nccnc1C(C)C
InChI
1S/C8H12N2O/c1-6(2)7-8(11-3)10-5-4-9-7/h4-6H,1-3H3
chave InChI
NTOPKICPEQUPPH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
152.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
67 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Eva-Maria Kroener et al.
Frontiers in chemistry, 6, 149-149 (2018-06-06)
Horseradish (Armoracia rusticana) is consumed and valued for the characteristic spicy aroma of its roots in many countries all over the world. In our present study we compare six different horseradish varieties that were grown under comparable conditions, with regard
Navideh Sadoughi et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 63(11), 2877-2885 (2015-02-24)
An optimized method for the quantitation of volatile compounds responsible for off-aromas, such as earthy odors, found in wine and grapes was developed. The method involved a fast and simple headspace solid-phase microextraction-gas chromatography-mass spectrometry (HS-SPME-GC-MS) for simultaneous determination of
Protocolos
Separation of 2-Isopropyl-3-methoxypyrazine 20 ppt; 2-Isobutyl-3-methoxypyrazine; 2-Methylisoborneol; (±)-Geosmin 10 ppt