Documentos Principais
W356905
Sigma-Aldrich
2-Methyl-3(5 or 6)-ethoxypyrazine
mixture of isomers, 99%, FG
Sinônimo(s):
2-Ethoxy-3(5 or 6)-methylpyrazine
Selecione um tamanho
W356905-SAMPLE-K
R$ 373,00
100 G
R$ 1.798,00
1 KG
R$ 7.824,00
R$ 373,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
W356905-SAMPLE-K
R$ 373,00
100 G
R$ 1.798,00
1 KG
R$ 7.824,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H10N2O
Número CAS:
Peso molecular:
138.17
Número FEMA:
3569
Número CE:
Conselho da Europa nº:
11921
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
14.067
NACRES:
NA.21
R$ 373,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Halal
Kosher
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.494 (lit.)
densidade
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
nutty
cadeia de caracteres SMILES
CCOc1nccnc1C
InChI
1S/C7H10N2O/c1-3-10-7-6(2)8-4-5-9-7/h4-5H,3H2,1-2H3
chave InChI
MMKWCKGYULOKET-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
150.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
66 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)