W263508
Linalool
≥97%, FCC, FG
Sinônimo(s):
(±)-3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-ol, (±)-3,7-Dimethyl-3-hydroxy-1,6-octadiene
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.60
pressão de vapor
0.17 mmHg ( 25 °C)
Ensaio
≥97%
composição
contains EU 1223/2009 restricted linalool
índice de refração
n20/D 1.462 (lit.)
pb
194-197 °C/720 mmHg (lit.)
solubilidade
ethanol: soluble 1ml/4ml, clear, colorless (60% ethanol)
densidade
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
linalool
Organoléptico
lemon; orange; floral; sweet
cadeia de caracteres SMILES
C\C(C)=C\CCC(C)(O)C=C
InChI
1S/C10H18O/c1-5-10(4,11)8-6-7-9(2)3/h5,7,11H,1,6,8H2,2-4H3
chave InChI
CDOSHBSSFJOMGT-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
171.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
77.2 °C - Pensky-Martens closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter