Documentos Principais
W366706
Sigma-Aldrich
Diphenyl ether
≥99%, FG
Sinônimo(s):
Diphenyl oxide, Phenyl ether
Selecione um tamanho
W366706-SAMPLE-K
R$ 373,00
1 KG
R$ 416,00
10 KG
R$ 2.158,00
25 KG
R$ 3.262,00
R$ 373,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
W366706-SAMPLE-K
R$ 373,00
1 KG
R$ 416,00
10 KG
R$ 2.158,00
25 KG
R$ 3.262,00
About This Item
Fórmula linear:
(C6H5)2O
Número CAS:
Peso molecular:
170.21
Número FEMA:
3667
Beilstein:
1364620
Número CE:
Conselho da Europa nº:
2201
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
4.035
NACRES:
NA.21
R$ 373,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
densidade de vapor
>5.86 (25 °C, vs air)
pressão de vapor
<1 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99%
Formulário
solid or liquid
temperatura de autoignição
1144 °F
Lim. expl.
1.5 %
índice de refração
n20/D 1.579 (lit.)
p.e.
259 °C (lit.)
pf
25-27 °C (lit.)
densidade
1.073 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
geranium; green
cadeia de caracteres SMILES
O(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10O/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
chave InChI
USIUVYZYUHIAEV-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... TTR(7276)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Diphenyl ether is used as a flavor additive in tobacco products[1] such as bidi cigarettes.[2]
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
239.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
115 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Quantification of flavor-related compounds in the unburned contents of bidi and clove cigarettes.
Stanfill SB, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 54(22), 8580-8588 (2006)
Quantitation of ten flavor compounds in unburned tobacco products.
Lisko JG, et al.
Analytical Methods : Advancing Methods and Applications, 6(13), 4698-4704 (2014)
Claudia Moeckel et al.
Environmental science & technology, 42(9), 3219-3225 (2008-06-05)
Short-term variability of concentrations of polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) and chlordanes in air at a semirural site in England over a 5 day period is reported. Four-hour air samples were collected during a period dominated by a high pressure system
Manfred Pöhlein et al.
Journal of chromatography. A, 1203(2), 217-228 (2008-08-09)
Two versatile and fast methods to identify and quantify brominated flame retardants (BrFRs) in styrenic polymers were developed. Gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS) as well as gas chromatography with electron-capture detection (GC/ECD), both following ultrasonic-supported dissolution and precipitation (USDP), were applied.
Hua Xu et al.
Biochemistry, 47(14), 4228-4236 (2008-03-14)
Approximately one-third of the world's population carries Staphylococcus aureus. The recent emergence of extreme drug resistant strains that are resistant to the "antibiotic of last resort", vancomycin, has caused a further increase in the pressing need to discover new drugs