Documentos Principais
W381512
Sigma-Aldrich
Vanillyl ethyl ether
greener alternative
natural (US), 98%, FG
Selecione um tamanho
W381512-SAMPLE-K
R$ 417,00
100 G
R$ 900,00
1 KG
R$ 5.512,00
R$ 417,00
Disponível para enviar em28 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
W381512-SAMPLE-K
R$ 417,00
100 G
R$ 900,00
1 KG
R$ 5.512,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H14O3
Número CAS:
Peso molecular:
182.22
Número FEMA:
3815
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
Número de Flavis:
04.094
NACRES:
NA.21
R$ 417,00
Disponível para enviar em28 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
grau
FG
Halal
Kosher
natural (US)
Nível de qualidade
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Ensaio
98%
características do produto alternativo mais ecológico
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
categoria alternativa mais ecológica
Organoléptico
clove; spicy; vanilla
cadeia de caracteres SMILES
OC1=C(OC)C=C(COCC)C=C1
InChI
1S/C10H14O3/c1-3-13-7-8-4-5-9(11)10(6-8)12-2/h4-6,11H,3,7H2,1-2H3
chave InChI
KOCVACNWDMSLBM-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Artigos
Vanilla Regulations – The Law and the Labeling of the World’s Most Popular Flavor