Documentos Principais
W247618
Sigma-Aldrich
Methyl isoeugenol
≥98%, FG
Sinônimo(s):
1,2-Dimethoxy-4-propenylbenzene, Isoeugenyl methyl ether
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH=CHC6H3(OCH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
178.23
Número FEMA:
2476
Número CE:
Conselho da Europa nº:
186
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
4.013
NACRES:
NA.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Ensaio
≥98%
índice de refração
n20/D 1.568 (lit.)
p.e.
262-264 °C (lit.)
pf
98-100 °C (lit.)
densidade
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
spicy
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(\C=C\C)cc1OC
InChI
1S/C11H14O2/c1-4-5-9-6-7-10(12-2)11(8-9)13-3/h4-8H,1-3H3/b5-4+
chave InChI
NNWHUJCUHAELCL-SNAWJCMRSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Methyl isoeugenol is one of the main components found in the essential oil extracted from Acorus calamus[1], bark of Croton malambo[2] and rhizomes of Zingiber zerumbet, Hedychium coronarium and Etlingera cevuga.[3]
Aplicação
Methyl isoeugenol can be used as a natural food flavor in food industries.[4][5]
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Anxiolytic and antidepressant like effects of natural food flavour (E)-methyl isoeugenol
Fajemiroye JO, et al.
Food & Function, 5(8), 1819-1828 (2014)
Hypotensive and vasorelaxant effects of (E)-Methyl isoeugenol: A naturally occurring food flavour
Fajemiroye JO, et al.
Food And Chemical Toxicology, 70, 214-221 (2014)
Essential oil composition of Croton cuneatus and Croton malambo growing in Venezuela.
Suarez AI, et al.
Flavour and Fragrance Journal, 20(6), 611-614 (2005)
Major constituents and antimicrobial activity of Korean herb Acorus calamus.
Kim WJ, et al.
Natural product research, 25(13), 1278-1281 (2011)
Aromatic plants of French Polynesia. I. Constituents of the essential oils of rhizomes of three Zingiberaceae: Zingiber zerumbet Smith, Hedychium coronarium Koenig and Etlingera cevuga Smith.
Lechat-Vahirua I, et al.
J. Essent. Oil Res., 5(1), 55-59 (1993)