Documentos Principais
W267201
Sigma-Aldrich
4-(4-Methoxyphenyl)-2-butanone
≥98%, FCC, FG
Sinônimo(s):
raspberry ketone methyl ether, Anisylacetone
Selecione um tamanho
100 G
R$ 328,00
W267201-SAMPLE-K
R$ 373,00
1 KG
R$ 554,00
5 KG
R$ 3.550,00
R$ 328,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 G
R$ 328,00
W267201-SAMPLE-K
R$ 373,00
1 KG
R$ 554,00
5 KG
R$ 3.550,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3OC6H4CH2CH2COCH3
Número CAS:
Peso molecular:
178.23
Número FEMA:
2672
Beilstein:
1869592
Número CE:
Conselho da Europa nº:
163
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
7.029
NACRES:
NA.21
R$ 328,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Ensaio
≥98%
índice de refração
n20/D 1.519 (lit.)
p.e.
152-153 °C/15 mmHg (lit.)
pf
8 °C (lit.)
densidade
1.046 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
woody; fruity; raspberry; sweet
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(CCC(C)=O)cc1
InChI
1S/C11H14O2/c1-9(12)3-4-10-5-7-11(13-2)8-6-10/h5-8H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
PCBSXBYCASFXTM-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Butylamine ≥99%
Sigma-Aldrich
W313009
Butylamine