Key Documents
W323130
Sigma-Aldrich
2-(Methylthio)pyrazine
FG
Sinônimo(s):
Methyl pyrazinyl sulfide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H6N2S
Número CAS:
Peso molecular:
126.18
Número FEMA:
3231
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
14.034
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
grau
FG
Halal
Kosher
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
forma
solid
pf
42.5-45.5 °C
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
hazelnut; musty; nutty
cadeia de caracteres SMILES
CSC1=CN=CC=N1
InChI
1S/C5H6N2S/c1-8-5-4-6-2-3-7-5/h2-4H,1H3
chave InChI
KBPBOWBQRUXMFV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3