Documentos Principais
716022
Sigma-Aldrich
2-Vinylpyrazine
97%
Sinônimo(s):
2-Ethenylpyrazine
Selecione um tamanho
1 G
R$ 843,00
R$ 843,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 843,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H6N2
Número CAS:
Peso molecular:
106.13
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 843,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.560
densidade
1.041 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C=Cc1cnccn1
InChI
1S/C6H6N2/c1-2-6-5-7-3-4-8-6/h2-5H,1H2
chave InChI
KANZWHBYRHQMKZ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
140.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
60 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)