Documentos Principais
W318809
Sigma-Aldrich
2-Methyl-3-furanthiol
≥95%, FG
Sinônimo(s):
2-methyl-3-furyl mercaptan, Fish thiol, Oxy cyclothione-030
Selecione um tamanho
W318809-SAMPLE-K
R$ 373,00
25 G
R$ 780,00
100 G
R$ 2.984,00
1 KG
R$ 11.874,00
R$ 373,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
W318809-SAMPLE-K
R$ 373,00
25 G
R$ 780,00
100 G
R$ 2.984,00
1 KG
R$ 11.874,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H6OS
Número CAS:
Peso molecular:
114.17
Número FEMA:
3188
Número CE:
Conselho da Europa nº:
11678
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
13.055
NACRES:
NA.21
R$ 373,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
densidade de vapor
>1 (vs air)
Ensaio
≥95%
índice de refração
n20/D 1.518 (lit.)
p.e.
57-60 °C/44 mmHg (lit.)
densidade
1.145 g/mL at 25 °C
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
fishy; meaty; metallic; sulfurous
cadeia de caracteres SMILES
Cc1occc1S
InChI
1S/C5H6OS/c1-4-5(7)2-3-6-4/h2-3,7H,1H3
chave InChI
RUYNUXHHUVUINQ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
2-Methyl-3-furanthiol, a sulfur-containing compound, is the key odorant in cooked ham[1], wine[2] and canned tuna fish.[3]
Aplicação
  • Elucidating salt-reduction mechanisms of aroma-active compounds from yeast extracts through sensomics approaches and electroencephalography.: This innovative study leverages both sensory science and neurotechnology to uncover how 2-methyl-3-furanthiol and other key compounds in yeast extracts can enhance flavor profiles while reducing sodium content in foods, aligning with health trends and consumer demands for lower-sodium options (Shan et al., 2024).
  • Widely Targeted Metabolomics and Network Pharmacology Reveal the Nutritional Potential of Yellowhorn (Xanthoceras sorbifolium Bunge) Leaves and Flowers.: This study demonstrates the use of targeted metabolomics to profile bioactive compounds, including 2-methyl-3-furanthiol, in Yellowhorn plant parts, which are emerging as a nutritional powerhouse with potential health benefits (Sha et al., 2024).
  • Metabolomics reveals factors affecting the radical reaction of sulfides during thermal processing for meaty aroma.: This research identifies how 2-methyl-3-furanthiol and other sulfides interact during cooking to create rich, meaty flavors, providing valuable insights for the culinary industry on optimizing flavor profiles in cooked meats (Zhang et al., 2024).
Ações bioquímicas/fisiológicas
Taste at 10 ppm
Pictogramas
FlameSkull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
98.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
37 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Identification of 2-Methyl-3-Furanthiol in the Steam Distillate from Canned Tuna Fish.
WITHYCOMBE D and MUSSINAN CYJ.
Journal of Food Science, 53(2), 658-658 (1988)
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 26, 58-58 (2001)
A novel method for quantification of 2-methyl-3-furanthiol and 2-furanmethanethiol in wines made from Vitis vinifera grape varieties.
Tominaga T & Dubourdieu D
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 54(1), 29-33 (2006)
Caroline Thomas et al.
Food chemistry, 155, 207-213 (2014-03-07)
The aim of this work was to identify and gain further knowledge on the origin of sulfur compounds present in the volatile fraction of cooked ham, and on their role in the aroma of this product. To this end, we
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 21, 53-53 (1996)