Documentos Principais
W329800
Sigma-Aldrich
3-Mercapto-2-butanone
≥95%, FG
Sinônimo(s):
3-sulfanylbutan-2-one
Selecione um tamanho
W329800-SAMPLE-K
R$ 373,00
100 G
R$ 1.334,00
1 KG
R$ 9.085,00
R$ 373,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
W329800-SAMPLE-K
R$ 373,00
100 G
R$ 1.334,00
1 KG
R$ 9.085,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH(SH)COCH3
Número CAS:
Peso molecular:
104.17
Número FEMA:
3298
Número CE:
Conselho da Europa nº:
11497
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
12.047
NACRES:
NA.21
R$ 373,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Halal
Kosher
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Ensaio
≥95%
p.e.
48-49 °C/15 mmHg (lit.)
densidade
1.035 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
meaty; onion; roasted; sulfurous
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(S)C(C)=O
InChI
1S/C4H8OS/c1-3(5)4(2)6/h4,6H,1-2H3
chave InChI
XLMPYCGSRHSSSX-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
3-Mercapto-2-butanone is a sulfur-containing flavor compound mainly found in meat and meat products.[1][2] It is formed by the Maillard reaction between sugars and cysteine or thiamin, which are known precursors for meat-like flavorings.[3][4]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Taste at 0.3-1.0 ppm
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
117.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
47.2 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Aroma volatiles from meatlike Maillard systems.
Mottram DS & Whitfield FB.
ACS Symp. Ser., 543, 180?191-180?191 (1994)
Origin of carbons in sulfur-containing aroma compounds from the Maillard reaction of xylose, cysteine and thiamine
Cerny C.
LWT--Food Science and Technology, 40(8), 1309-1315 (2007)
Important sulfur-containing aroma volatiles in meat.
Mottram DS & Madruga MS
ACS Symp. Ser., 564, 180?187-180?187 (1994)
Flavour formation in meat and meat products: a review.
Mottram DS
Food Chemistry, 62(4), 415-424 (1998)
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 26, 70-70 (2001)