Documentos
W275204
Sigma-Aldrich
Methyl valerate
≥99%, FG
Sinônimo(s):
Methyl pentanoate
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)3CO2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
116.16
Número FEMA:
2752
Beilstein:
1741905
Número CE:
Conselho da Europa nº:
588
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.182
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Ensaio
≥99%
índice de refração
n20/D 1.397 (lit.)
pb
128 °C (lit.)
densidade
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
fruity; sweet
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC(=O)OC
InChI
1S/C6H12O2/c1-3-4-5-6(7)8-2/h3-5H2,1-2H3
chave InChI
HNBDRPTVWVGKBR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Methyl valerate is a volatile flavor compound found in acerola fruit, strawberry and pineapple.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
84.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
29 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Flavor quality of cultivated strawberries: the role of the sulfur compounds
Dirinck PJ, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 29(2), 316-321 (1981)
Volatile constituents of pineapple (Ananas comosus [L.] Merr.)
Takeoka G, et al.
ACS Symp. Ser., 388, 223?237-223?237 (1989)
Volatile flavor constituents of acerola (Malpighia emarginata DC.) fruit.
Pino JA & Marbot R.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 49(12), 5880-5882 (2001)