Documentos
552852
Sigma-Aldrich
Ethyl 6-methylpyridine-2-carboxylate
97%
Sinônimo(s):
6-Methyl-pyridine-2-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl 6-methyl-2-pyridinecarboxylate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H11NO2
Número CAS:
Peso molecular:
165.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.5090 (lit.)
pb
122-126 °C/10 mmHg (lit.)
densidade
1.083 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)c1cccc(C)n1
InChI
1S/C9H11NO2/c1-3-12-9(11)8-6-4-5-7(2)10-8/h4-6H,3H2,1-2H3
chave InChI
FMSXHQBTRLUYHP-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter