246093
Methyl butyrate
99%
Sinônimo(s):
3-Methylpropanoic acid methyl ester, Methyl butanoate, Methyl n-butyrate
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
3.5 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
40 mmHg ( 30 °C)
Ensaio
99%
Formulário
liquid
Lim. expl.
3.5 %
índice de refração
n20/D 1.385 (lit.)
p.e.
102-103 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble 60 part
alcohol: miscible
diethyl ether: soluble
densidade
0.898 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadeia de caracteres SMILES
CCCC(=O)OC
InChI
1S/C5H10O2/c1-3-4-5(6)7-2/h3-4H2,1-2H3
chave InChI
UUIQMZJEGPQKFD-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
53.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
11.67 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?