148997
Methyl valerate
99%
Sinônimo(s):
Methyl pentanoate
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.397 (lit.)
p.e.
128 °C (lit.)
densidade
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC(=O)OC
InChI
1S/C6H12O2/c1-3-4-5-6(7)8-2/h3-5H2,1-2H3
chave InChI
HNBDRPTVWVGKBR-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
84.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
29 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?