T68020
Trimellitic anhydride chloride
98%
Sinônimo(s):
Benzene-1,2,4-tricarboxylic 1,2-anhydride 4-chloride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
pf
66-68 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC(=O)c1ccc2C(=O)OC(=O)c2c1
InChI
1S/C9H3ClO4/c10-7(11)4-1-2-5-6(3-4)9(13)14-8(5)12/h1-3H
chave InChI
NJMOHBDCGXJLNJ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges