Documentos
320064
Sigma-Aldrich
Phthalic anhydride
ACS reagent, ≥99%
Sinônimo(s):
1,2-Benzenedicarboxylic anhydride, 1,3-Isobenzofurandione, Phthalic acid anhydride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H4O3
Número CAS:
Peso molecular:
148.12
Beilstein:
118515
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
densidade de vapor
5.1 (vs air)
pressão de vapor
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99%
99.0-100.2%
forma
flakes
temperatura de autoignição
1058 °F
Lim. expl.
10.4 %
resíduo de ignição
≤0.01%
pb
284 °C (lit.)
pf
131-134 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
traços de cátion
Fe: ≤5 ppm
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
cadeia de caracteres SMILES
O=C1OC(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C8H4O3/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10)11-7/h1-4H
chave InChI
LGRFSURHDFAFJT-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Phthalic anhydride is an anhydride of phthalic acid and a key intermediate in the production of plasticizers, dyes, polyesters resins, modifiers for rubber, and polymers.
Aplicação
Phthalic anhydride may be used as a reactant in the preparation of N-substituted phthalimides, poly(isothianaphthene) and methyl (S)-2-phthalimido-4-methylthiobutanoate.
Informações legais
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
305.6 °F - DIN 51758
Ponto de fulgor (°C)
152 °C - DIN 51758
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Já possui este produto?
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Ceramic foams directly-coated with flame-made V2O5/TiO2 for synthesis of phthalic anhydride
Schimmoeller B, et al.
J. Catal., 243(1), 82-92 (2006)
New synthetic routes to poly (isothianaphthene) I. Reaction of phthalic anhydride and phthalide with phosphorus pentasulfide.
van Asselt R, et al.
Synt. Metals, 74(1), 65-70 (1995)
Methyl (S)-2-phthalimido-4-oxobutanoate
Meffre P, et al.
Organic Syntheses, 76, 123-123 (1999)
New synthetic ?tricks? One-pot preparation of N-substituted phthalimides from azides and phthalic anhydride
Garcia J, et al.
Tetrahedron Letters, 27(5), 639-640 (1986)
Phthalic Acid and Derivatives
Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry (2007)