902098
4-Methacryloxyethyl trimellitic anhydride
Sinônimo(s):
(4-META)
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
crystalline (solid )
cor
white to off-white
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O1C(=O)c2c(ccc(c2)C(=O)OCCOC(=O)C(=C)C)C1=O
InChI
1S/C15H12O7/c1-8(2)12(16)20-5-6-21-13(17)9-3-4-10-11(7-9)15(19)22-14(10)18/h3-4,7H,1,5-6H2,2H3
chave InChI
RMCCONIRBZIDTH-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?