SMB00086
Columbin
≥95% (LC/MS-ELSD)
Sinônimo(s):
Isocolumbin
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95% (LC/MS-ELSD)
forma
solid
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@]12C[C@H](OC(=O)[C@@H]1CC[C@]3(C)[C@H]2[C@@H]4OC(=O)[C@@]3(O)C=C4)c5ccoc5
InChI
1S/C20H22O6/c1-18-9-14(11-5-8-24-10-11)25-16(21)12(18)3-6-19(2)15(18)13-4-7-20(19,23)17(22)26-13/h4-5,7-8,10,12-15,23H,3,6,9H2,1-2H3/t12-,13+,14-,15-,18+,19+,20-/m0/s1
chave InChI
AALLCALQGXXWNA-QJNFORGASA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3