Documentos Principais
795739
Sigma-Aldrich
11-Phosphonoundecyl acrylate
Sinônimo(s):
(11-(Acryloyloxy)undecyl)phosphonic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H27O5P
Número CAS:
Peso molecular:
306.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Formulário
powder
Nível de qualidade
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C=C)OCCCCCCCCCCCP(O)(O)=O
InChI
1S/C14H27O5P/c1-2-14(15)19-12-10-8-6-4-3-5-7-9-11-13-20(16,17)18/h2H,1,3-13H2,(H2,16,17,18)
chave InChI
RLAKYYIYWIWCED-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
11-Phosphonoundecyl acrylate is a bifuncational ligand that forms a self-assembled monolayer (SAM) on a variety of substrates. It binds with the surface metal atoms by attaching the phosphonic acid head groups.
Aplicação
Tuning of surface energy, wetting, and work function of metal oxides. Allows further chemistry on surface.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Carl J Thrasher et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 31(40), e1903864-e1903864 (2019-08-14)
Room-temperature liquid metals, such as nontoxic gallium alloys, show enormous promise to revolutionize stretchable electronics for next-generation soft robotic, e-skin, and wearable technologies. Core-shell particles of liquid metal with surface-bound acrylate ligands are synthesized and polymerized together to create cross-linked
Mechanoresponsive Polymerized Liquid Metal Networks
Thrasher C, et al.
Advanced Materials, 1903864-1903864 (2019)