Documentos Principais
125733
Sigma-Aldrich
Phthalic anhydride
ReagentPlus®, 99%
Sinônimo(s):
1,2-Benzenedicarboxylic anhydride, 1,3-Isobenzofurandione, Phthalic acid anhydride
Selecione um tamanho
1 KG
R$ 222,00
2.5 KG
R$ 533,00
16 KG
R$ 2.181,00
R$ 222,00
Disponível para enviar em07 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 KG
R$ 222,00
2.5 KG
R$ 533,00
16 KG
R$ 2.181,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H4O3
Número CAS:
Peso molecular:
148.12
Beilstein:
118515
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
R$ 222,00
Disponível para enviar em07 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
densidade de vapor
5.1 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
<0.01 mmHg ( 20 °C)
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
99%
Formulário
flakes
temperatura de autoignição
1058 °F
Lim. expl.
10.4 %
p.e.
284 °C (lit.)
pf
131-134 °C (lit.)
grupo funcional
anhydride
ester
cadeia de caracteres SMILES
O=C1OC(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C8H4O3/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10)11-7/h1-4H
chave InChI
LGRFSURHDFAFJT-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Phthalic anhydride is an industrially important chemical. It can be prepared from o-xylene or naphthalene.[1] It is widely used for the industrial preparation of plasticizers for PVC (polyvinyl chloride).[2]
Phthalic anhydride can be synthesized via oxidation of o-xylene, in the presence of V2O5/TiO2 monolithic catalyst supported by aluminium honeycomb.[3]
Aplicação
Phthalic anhydride may be used in the synthesis of the following compounds:
Informações legais
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
305.6 °F - DIN 51758
Ponto de fulgor (°C)
152 °C - DIN 51758
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
"Conductive monolithic catalysts: development and industrial pilot tests for the oxidation of o-xylene to phthalic anhydride"
Groppi G, et al.
Industrial & Engineering Chemistry Research, 51(22), 7590-7596 (2011)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 77-77 (1994)
Phthalic anhydride from o-xylene catalysis: science and engineering.
Nikolov V, et al.
Catalysis Reviews: Science and Engineering, 33(3-4), 319-374 (1991)
A Micó-Tormos et al.
Journal of chromatography. A, 1203(1), 47-53 (2008-07-25)
The esterification of fatty alcohol ethoxylates (FAEs) with phthalic anhydride in 1,4-dioxane was studied. At 110 degrees C and in the presence of urea, which increased the reaction rate, esterification was completed in 60 min. The reaction yield did not
C J Sparham et al.
Journal of chromatography. A, 1062(1), 39-47 (2005-02-01)
A new method for the analysis of alcohol ethoxylates (AEs) using electrospray ionisation liquid chromatography/mass spectrometry (ESI LC/MS) is described. The procedure incorporates a novel derivatisation step with phthalic anhydride for the analysis of EO0-20 ethoxylates in a single analysis.