Documentos Principais
D73200
Sigma-Aldrich
3,6-Dichloropyridazine
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H2Cl2N2
Número CAS:
Peso molecular:
148.98
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
65-69 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccc(Cl)nn1
InChI
1S/C4H2Cl2N2/c5-3-1-2-4(6)8-7-3/h1-2H
chave InChI
GUSWJGOYDXFJSI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Pyridazine 98%
Sigma-Aldrich
P57204
Pyridazine
Yasser M Loksha et al.
Archiv der Pharmazie, 353(3), e1900295-e1900295 (2020-01-17)
Some novel derivatives of 2-alkyl 6-substituted pyridazin-3(2H)-ones were synthesized by condensation of 3,6-dichloropyridazine with the sodium salt of benzyl cyanide, followed by hydrolysis and coupling with alkyl halides. The synthesized compounds were screened as cyclooxygenase (COX)-1/COX-2 inhibitors and as analgesic