Documentos Principais
P64006
Sigma-Aldrich
3,4-Pyridinedicarboxylic acid
97%
Sinônimo(s):
Cinchomeronic acid
Selecione um tamanho
25 G
R$ 801,00
R$ 801,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 801,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H5NO4
Número CAS:
Peso molecular:
167.12
Beilstein:
137242
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 801,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
powder
pf
262 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccncc1C(O)=O
InChI
1S/C7H5NO4/c9-6(10)4-1-2-8-3-5(4)7(11)12/h1-3H,(H,9,10)(H,11,12)
chave InChI
MUYSADWCWFFZKR-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)