P4003
Pentadecylamine
96%
Sinônimo(s):
1-Aminopentadecane
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
1 mmHg ( 120.5 °C)
Ensaio
96%
forma
solid
pb
299-301 °C (lit.)
pf
35-37 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCN
InChI
1S/C15H33N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16/h2-16H2,1H3
chave InChI
JPZYXGPCHFZBHO-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges