42358
Dioctadecylamine
≥99.0% (NT)
Sinônimo(s):
DODA, Distearylamine
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
≥99.0% (NT)
pf
71-73 °C
solubilidade
water: soluble(lit.)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCNCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C36H75N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h37H,3-36H2,1-2H3
chave InChI
HKUFIYBZNQSHQS-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Dioctadecylamine-BCN (bicyclo[6.1.0]nonyne) conjugate.[5]
- Lipid derivatives of bisethylnorspermine (BSP).[6]
- Functional VP (N-vinylpyrrolidone ) polymers.[7]
- As a reactant in the synthesis of 4,4′-azobis(4-cyano-N,N-dioctadecyl)pentanamide (DODA-501) by reacting with disuccinimidyl 4,4′-azobis(4-cyanovalerate).[8]
- As a reagent in the synthesis of dioctadecyl heptapeptides.[9]
- As a phase transfer and stabilizer agent for gold nanoparticles (AuNPs) in non-polar solvent.[10]
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?