Merck
O7805
Oleilamina
technical grade, 70%
Sinônimo(s):
cis-1-Amino-9-octadeceno, cis-1-Amino-9-octadeceno
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
5 G
R$ 328,00
100 G
R$ 407,00
500 G
R$ 1.189,00
R$ 328,00
Verificar disponibilidade no carrinho
Peça uma encomenda em massa
Sobre este item
Fórmula linear:
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7CH2NH2
Número CAS:
Peso molecular:
267.49
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-015-5
Beilstein/REAXYS Number:
1723960
MDL number:
Pular para
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
grade
technical grade
vapor pressure
8 mmHg ( 135 °C)
assay
70%
composition
primary amine, >98%
refractive index
n20/D 1.4596 (lit.)
bp
348-350 °C (lit.)
mp
18-26 °C (lit.)
density
0.813 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[H]\C(CCCCCCCC)=C(/[H])CCCCCCCCN
InChI
1S/C18H37N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h9-10H,2-8,11-19H2,1H3/b10-9-
InChI key
QGLWBTPVKHMVHM-KTKRTIGZSA-N
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
90983136931427728
Oleylamine technical grade, 70%
O7805
Oleylamine
Oleylamine
Sigma-Aldrich
909831
Oleylamine
Oleyl alcohol technical grade, 85%
Sigma-Aldrich
369314
Oleyl alcohol
Oleic acid meets analytical specification of Ph, Eur., 65.0-88.0% (GC)
27728
Oleic acid
grade
technical grade
grade
-
grade
technical grade
grade
-
assay
70%
assay
-
assay
85%
assay
65.0-88.0% (GC)
density
0.813 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.813 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.849 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
348-350 °C (lit.)
bp
348-350 °C (lit.)
bp
207 °C/13 mmHg (lit.)
bp
194-195 °C/1.2 mmHg (lit.)
mp
18-26 °C (lit.)
mp
18-26 °C (lit.)
mp
0-5.0 °C (lit.)
mp
13-14 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.4596 (lit.)
refractive index
n20/D 1.4596 (lit.)
refractive index
n20/D 1.46 (lit.)
refractive index
n20/D 1.459 (lit.)
General description
A oleilamina (OAm) é uma alquilamina primária de cadeia longa que atua como doador de elétrons em temperaturas elevadas. A OAm tem afinidade a metais por meio de grupos funcionais NH2. Foram relatados espectros de FTIR da OAm. A oleilamina age como um forte agente redutor, além de ser um estabilizador na síntese de nanopartículas.
Application
Usado na síntese química e capeamento de nanopartículas como Fe3O4, poli (2-hidroxietil metacrilato) enxertado com poli (ε-caprolactona), titânia,[1] sílica mesoporosa.[2]
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
309.2 °F - closed cup
flash_point_c
154 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Monty Liong et al.
ACS nano, 2(5), 889-896 (2009-02-12)
Drug delivery, magnetic resonance and fluorescence imaging, magnetic manipulation, and cell targeting are simultaneously possible using a multifunctional mesoporous silica nanoparticle. Superparamagnetic iron oxide nanocrystals were encapsulated inside mesostructured silica spheres that were labeled with fluorescent dye molecules and coated
Oleylamine as both reducing agent and stabilizer in a facile synthesis of magnetite nanoparticles.
Xu Z, et al.
Chemistry of Materials, 21(9), 1778-1780 (2009)
Oleylamine in nanoparticle synthesis.
Mourdikoudis S and Liz-Marzan LM
Chemistry of Materials, 25(9), 1465-1476 (2013)
Fe3O4 @ poly (2-hydroxyethyl methacrylate)-graft-poly (ε-caprolactone) magnetic nanoparticles with branched brush polymeric shell.
Yuan W, et al.
Polymer, 51(12), 2540-2547 (2010)
Binary self-assembly of gold nanowires with nanospheres and nanorods.
Ana Sánchez-Iglesias et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 49(51), 9985-9989 (2010-11-18)
Artigos
Magnetic nanoparticles have attracted tremendous attention due to their novel properties and their potential applications in magnetic recording, magnetic energy storage and biomedicine.
Solvothermal synthesis of nanoparticles: applications from nanocircuits and nano-optical circuits to nanomagnetics and biotech.
Prof. Randal Lee discusses iron oxide magnetic nanospheres and nanocubes design considerations for biosensing applications.
Número de item de comércio global
SKUGTIN
O7805-5G04061834248590
O7805-500G04061837835865
O7805-100G04061834248583
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. is it fine to store Oleylamine in plastic vials? Does it reacts with plastic or rubber cork present in the glass vials cap?
    1 answer
    1. This product is packaged in amber glass bottles and polypropylene screw caps with EPDM/PTFE liners. Compatibility testing with plastics and/or rubber corks has not been performed. Generally, plastic vials and rubber corks are chemically inert and often nonreactive with most chemicals. However, leaching or degradation cannot be ruled out. It is recommended that this material be stored in the original or similar containers to preserve the quality of the compound.
      Helpful?
  4. Is the O7805 Oleylamine technical grade 70% considered contaminated if the bottle arrived very cloudy?
    1 answer
    1. The material has a melting point between 18 °C and 26 °C, and it is normal for the product to become cloudy or precipitate in cold temperatures. The product is specified as a clear to hazy liquid, and gentle heating can be applied to restore its clarity