O1408
Octadecylamine
technical grade, 90%
Sinônimo(s):
1-Aminooctadecane, Stearylamine
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
Nível de qualidade
pressão de vapor
10 mmHg ( 72 °C)
Ensaio
90%
p.e.
232 °C/32 mmHg (lit.)
pf
50-52 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCN
InChI
1S/C18H39N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h2-19H2,1H3
chave InChI
REYJJPSVUYRZGE-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Liver,Gastrointestinal tract,Immune system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
298.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
148 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?