Documentos Principais
401072
Sigma-Aldrich
Bismuth(III) bromide
≥98%
Sinônimo(s):
Bismuth tribromide, Tribromobismuthine
Selecione um tamanho
25 G
R$ 636,00
100 G
R$ 1.776,00
R$ 636,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 636,00
100 G
R$ 1.776,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
BiBr3
Número CAS:
Peso molecular:
448.69
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 636,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥98%
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: bismuth
densidade
5.7 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Br[Bi](Br)Br
InChI
1S/Bi.3BrH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
chave InChI
TXKAQZRUJUNDHI-UHFFFAOYSA-K
Aplicação
Catalyzes the formation of cyclic carbonates, which are important precursors for polycarbonates and other polymeric materials.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Le Boisselier, V. et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 95-95 (1997)
Rui Meng et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 25(21), 5480-5488 (2019-02-17)
A comprehensive study unveiling the impact of heterovalent doping with Bi3+ on the structural, semiconductive, and photoluminescent properties of a single crystal of lead halide perovskites (CH3 NH3 PbBr3 ) is presented. As indicated by single-crystal XRD, a perfect cubic