Documentos Principais
O8704
Sigma-Aldrich
7-Oxabicyclo[2.2.1]heptane
98%
Sinônimo(s):
1,4-Epoxycyclohexane
Selecione um tamanho
5 G
R$ 1.433,00
R$ 1.433,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 1.433,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H10O
Número CAS:
Peso molecular:
98.14
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.433,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.448 (lit.)
p.e.
119 °C/713 mmHg (lit.)
densidade
0.968 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C1C[C@@H]2CC[C@H]1O2
InChI
1S/C6H10O/c1-2-6-4-3-5(1)7-6/h5-6H,1-4H2/t5-,6+
chave InChI
YPWFNLSXQIGJCK-OLQVQODUSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
55.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
13 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)