Documentos Principais
156116
Sigma-Aldrich
Tetrahydrofurfuryl acetate
97%
Sinônimo(s):
Tetrahydro-2-furylmethyl acetate
Selecione um tamanho
50 ML
R$ 292,00
R$ 292,00
0 em estoque
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 ML
R$ 292,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H12O3
Número CAS:
Peso molecular:
144.17
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 292,00
0 em estoque
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.437 (lit.)
p.e.
194-195 °C/753 mmHg (lit.)
densidade
1.061 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
ether
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)OCC1CCCO1
InChI
1S/C7H12O3/c1-6(8)10-5-7-3-2-4-9-7/h7H,2-5H2,1H3
chave InChI
AAQDYYFAFXGBFZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
The radical-chain racemisation of (R)-tetrahydrofurfuryl acetate has been studied[1].
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
183.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
84 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Radical-chain racemisation of tetrahydrofurfuryl acetate under conditions of polarity-reversal catalysis: possible implications for the radical-induced strand cleavage of DNA.
Chemical Communications (Cambridge, England), 10, 1145-1146 (1998)