M57006
2-Methylnaphthalene (β)
95%
Sinônimo(s):
β-Methylnaphthalene
Ensaio
95%
pb
241-242 °C (lit.)
pf
34-36 °C (lit.)
densidade
1 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C11H10/c1-9-6-7-10-4-2-3-5-11(10)8-9/h2-8H,1H3
chave InChI
QIMMUPPBPVKWKM-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... CYP1A2(1544) , CYP2A6(1548)
mouse ... Cyp2a5(13087)
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2