Ensaio
98%
Formulário
powder
pf
79-81 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
OCc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C11H10O/c12-8-9-5-6-10-3-1-2-4-11(10)7-9/h1-7,12H,8H2
chave InChI
MFGWMAAZYZSWMY-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)