Ensaio
99%
forma
solid
pb
263 °C (lit.)
pf
94-97 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc2ccc(C)cc2c1
InChI
1S/C12H12/c1-9-3-5-11-6-4-10(2)8-12(11)7-9/h3-8H,1-2H3
chave InChI
LRQYSMQNJLZKPS-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... CYP1A2(1544)
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3