Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.606 (lit.)
pb
265-266 °C (lit.)
pf
−17-−16 °C (lit.)
densidade
1.002 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc2c(C)cccc2c1
InChI
1S/C12H12/c1-9-6-7-12-10(2)4-3-5-11(12)8-9/h3-8H,1-2H3
chave InChI
CBMXCNPQDUJNHT-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... CYP1A2(1544)
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
233.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
112 °C - closed cup