147141
Naphthalene
99%
Sinônimo(s):
Naphthalin, Tar Camphor, White Tar
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
4.4 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
0.03 mmHg ( 25 °C)
Ensaio
99%
Formulário
crystals
flakes
temperatura de autoignição
978 °F
Lim. expl.
5.9 %
p.e.
218 °C (lit.)
pf
80-82 °C (lit.)
solubilidade
methanol: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
cadeia de caracteres SMILES
c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C10H8/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h1-8H
chave InChI
UFWIBTONFRDIAS-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... CYP1A2(1544)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Naphthalene is widely used to synthesize naphthylamines,sulfonic acid,synthetic resins,anthranilic and phthalic acids.
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Flam. Sol. 2
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
173.3 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
78.5 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?